7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethanone, 7-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30891-100MG OR30891-500MG
APOSOR30891-100MGEA 132 EUR
APOSOR30891-100MG APOSOR30891-500MG
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869769
Núm. CAS: 1159511-26-8