3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 261 EUR
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20926150
Núm. CAS: 1305208-37-0