6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309206-1G OR309206-5G
APOSOR309206-1GEA 252 EUR
APOSOR309206-1G APOSOR309206-5G
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787816
Núm. CAS: 948289-32-5