6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309208-1G OR309208-5G
APOSOR309208-1GEA 293 EUR
APOSOR309208-1G APOSOR309208-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249,693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787817
Núm. CAS: 114858-39-8