6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 6-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
OR309209-1G
APOSOR309209-1GEA 91.5 EUR
APOSOR309209-1G
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265,692 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173359
Núm. CAS: 228728-86-7