6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 40.6 EUR
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
MW: 223,613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065198
Núm. CAS: 35973-14-9