7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309224-1G OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA 301 EUR
APOSOR309224-1G APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787853
Núm. CAS: 948290-22-0