7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309228-1G OR309228-5G
APOSOR309228-1GEA 259 EUR
APOSOR309228-1G APOSOR309228-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03085776
Núm. CAS: 470702-34-2