7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309229-1G OR309229-5G
APOSOR309229-1GEA 317 EUR
APOSOR309229-1G APOSOR309229-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,274 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06255166
Núm. CAS: 86210-91-5