7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309231-1G OR309231-5G
APOSOR309231-1GEA 393 EUR
APOSOR309231-1G APOSOR309231-5G
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787877
Núm. CAS: 948291-17-6