8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309232-5G
APOSOR309232-5GEA 180 EUR
APOSOR309232-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00484434
Núm. CAS: 1201-08-7