8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309233-1G OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA 0 EUR
APOSOR309233-1G APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179785
Núm. CAS: 35973-17-2