8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309239-1G
OR309239-5G
APOSOR309239-1GEA
310
EUR
APOSOR309239-1G
APOSOR309239-5G
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₁NO₂ MW: 201,221 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09787890 Núm. CAS: 71082-56-9 |