4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309242-1G OR309242-5G
APOSOR309242-1GEA 285 EUR
APOSOR309242-1G APOSOR309242-5G
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272425
Núm. CAS: 93600-66-9