4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylate
OR309246-1G
APOSOR309246-1GEA 214 EUR
APOSOR309246-1G
4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00440392
Núm. CAS: 300590-94-7