6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309248-5G
APOSOR309248-5GEA 128 EUR
APOSOR309248-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00484433
Núm. CAS: 103030-28-0