2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR309258-1G OR309258-5G
APOSOR309258-1GEA 335 EUR
APOSOR309258-1G APOSOR309258-5G
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
Formula: C₁₂H₁₂ClNO
MW: 221,683 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02232330
Núm. CAS: 333408-44-9