2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR309260-1G OR309260-5G
APOSOR309260-1GEA 317 EUR
APOSOR309260-1G APOSOR309260-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂
MW: 237,682 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02741774
Núm. CAS: 333408-52-9