2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
OR309263-1G OR309263-5G
APOSOR309263-1G APOSOR309263-5G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02232327
Núm. CAS: 123637-97-8