2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR309266-1G OR309266-5G
APOSOR309266-1GEA 317 EUR
APOSOR309266-1G APOSOR309266-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02232326
Núm. CAS: 170848-22-3