2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR309268-1G OR309268-5G
APOSOR309268-1GEA 235 EUR
APOSOR309268-1G APOSOR309268-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02232325
Núm. CAS: 333408-31-4