6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309271-1G
OR309271-5G
APOSOR309271-1GEA
285
EUR
APOSOR309271-1G
APOSOR309271-5G
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Formula:
C₁₅H₉BrClN MW: 318,596 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09997952 Núm. CAS: 85274-48-2 |