4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309280-1G OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA 301 EUR
APOSOR309280-1G APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086643
Núm. CAS: 103624-90-4