4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 310 EUR
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₁NO
Pto. de fusión: 255…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160565
Núm. CAS: 1144-20-3