4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methyl-2-phenylquinolin-4-ol
OR309298-1G OR309298-5G
APOSOR309298-1GEA 198 EUR
APOSOR309298-1G APOSOR309298-5G
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Formula: C₁₆H₁₃NO
MW: 235,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179767
Núm. CAS: 1148-49-8