4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309299-1G OR309299-5G
APOSOR309299-1GEA 301 EUR
APOSOR309299-1G APOSOR309299-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Formula: C₁₆H₁₃NO
MW: 235,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02929096
Núm. CAS: 92855-38-4