8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309301-1G OR309301-5G
APOSOR309301-1GEA 301 EUR
APOSOR309301-1G APOSOR309301-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02929094
Núm. CAS: 439147-12-3