8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309303-1G OR309303-5G
APOSOR309303-1GEA 310 EUR
APOSOR309303-1G APOSOR309303-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684126
Núm. CAS: 927800-73-5