6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309318-1G OR309318-5G
APOSOR309318-1GEA 335 EUR
APOSOR309318-1G APOSOR309318-5G
6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₄BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12675068
Núm. CAS: 1189106-89-5