3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309322-1G OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA 301 EUR
APOSOR309322-1G APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13192861
Núm. CAS: 1204811-42-6