4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Carboxy-4-hydroxy-1-azanaphthalene
OR309340-1G OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA 364 EUR
APOSOR309340-1G APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Pto. de fusión: >280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987424
Núm. CAS: 1065092-81-0