4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 342 EUR
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: >280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987425
Núm. CAS: 386207-63-2