4-Bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309357-1G OR309357-250MG OR309357-5G
APOSOR309357-1GEA 0 EUR
APOSOR309357-1G APOSOR309357-250MG APOSOR309357-5G
4-Bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987479
Núm. CAS: 1242260-12-3