cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
OR309358-1G OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA 310 EUR
APOSOR309358-1G APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863556
Núm. CAS: 57266-55-4