2,7-Dichloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309385-1G OR309385-100MG OR309385-500MG OR309385-2.5G OR309385-5G
APOSOR309385-1GEA 522 EUR
APOSOR309385-1G APOSOR309385-100MG APOSOR309385-500MG APOSOR309385-2.5G APOSOR309385-5G
2,7-Dichloroquinoline
2,7-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00830402
Núm. CAS: 613-77-4