Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309392-1G OR309392-250MG
APOSOR309392-1GEA 496 EUR
APOSOR309392-1G APOSOR309392-250MG
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,209 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870787
Núm. CAS: 869299-42-3