6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR309395-1G OR309395-250MG
APOSOR309395-1GEA 796 EUR
APOSOR309395-1G APOSOR309395-250MG
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₀H₈N₂O₂·ClH
MW: 224,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12675147
Núm. CAS: 1204812-19-0