4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309397-1G OR309397-100MG OR309397-250MG OR309397-5G
APOSOR309397-1GEA 244 EUR
APOSOR309397-1G APOSOR309397-100MG APOSOR309397-250MG APOSOR309397-5G
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₈Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697897
Núm. CAS: 150449-99-3