diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309425-250MG OR309425-500MG
APOSOR309425-250MGEA 185 EUR
APOSOR309425-250MG APOSOR309425-500MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₇NO₅
MW: 255,267 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783749
Núm. CAS: 148257-14-1