1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR309430-1G OR309430-5G
APOSOR309430-1GEA 155 EUR
APOSOR309430-1G APOSOR309430-5G
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114539
Núm. CAS: 1017418-99-3