2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309449-1G OR309449-5G
APOSOR309449-1GEA 201 EUR
APOSOR309449-1G APOSOR309449-5G
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂·ClH
MW: 229,106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703334
Núm. CAS: 1170955-52-8