4,5,7-Trichloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309454-1G OR309454-250MG
APOSOR309454-1GEA 416 EUR
APOSOR309454-1G APOSOR309454-250MG
4,5,7-Trichloroquinoline
4,5,7-Trichloroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₃N
MW: 232,494 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787625
Núm. CAS: 23834-01-7