(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 505 EUR
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₃·ClH
MW: 195,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111603
Núm. CAS: 175671-43-9