tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 336 EUR
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₄N₄O₂
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13184780
Núm. CAS: 781649-86-3