7-Bromo-3-methylbenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR31003-1G
OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA
522
EUR
APOSOR31003-1G
APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Formula:
C₉H₇BrO MW: 211,055 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28405090 Núm. CAS: 286837-05-6 |