4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310052-1G OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA 242 EUR
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18338357
Núm. CAS: 211374-82-2