(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 538 EUR
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formula: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,086 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21605749
Núm. CAS: 57295-33-7