2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR310059-1G OR310059-500MG
APOSOR310059-1GEA 336 EUR
APOSOR310059-1G APOSOR310059-500MG
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06357358
Núm. CAS: 16256-47-6