2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 543 EUR
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11557797
Núm. CAS: 1092294-42-2