Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31007-1G OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA 27.7 EUR
APOSOR31007-1G APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Formula: C₈H₈BrNS·HI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812087
Núm. CAS: 848564-76-1